Print…
Metanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL82762-5ML-FEA 39.6 EUR
SUPL82762-5ML-F 82762-10ML-F
Metanol, Supelco®
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32,04 g/mol
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/79/26837279.jpg