Gostaria de reiniciar sessão?
Buretas, SILBERBRAND, classe B, de vidro AR
Fornecedor: Brand
SILBERBRAND
Soda-lime glass AR-GLAS®
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. Divisão Tolerância Comp. Und. Referência VWR Quantidade
25 0,1 0,08 400 2 661-1171
50 0,1 0,10 620 2 661-1172
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Ponta sobressalente para bureta, de PP, com conector de rosca 1 BRAA11600
Torneira, de PTFE com ponta destacável em PP 1 BRAA11800
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd