Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Garrafas de laboratório, de boca estreita, com tampa roscada e anel antigotejamento
Fornecedor: Brand
Vidro borossilicato 3.3 com tampa roscada em PP.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Expansão térmica mínima, dando alta resistência às mudanças de temperatura
Redondo, com graduação, ros DIN GL 45, anel antigotejamento e tampa roscada azul.
*Com rebordo de vidro especialmente moldado para verter melhor; não é necessário anel antigotejamento
ISO 4796
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. Rosca Ø ext. Altura Und. Referência VWR Quantidade
10000 ml GL 45 234 mm 410 mm 1 BRND122574
1000 ml GL 45 101 mm 225 mm 10 BRAA122562
100 ml GL 45 56 mm 100 mm 10 BRAA122538
20000 ml GL 45 300 mm 505 mm 1 BRND122578
2000 ml GL 45 136 mm 262 mm 10 BRND122564
25* ml GL 25 36 mm 70 mm 10 BRND122520
250 ml GL 45 70 mm 138 mm 10 BRAA122548
5000 ml GL 45 186 mm 335 mm 1 BRND122570
500 ml GL 45 86 mm 176 mm 10 BRAA122554
50 ml GL 32 46 mm 87 mm 10 BRND122528
Peças sobressalentes
Descrição Rosca Und. Referência VWR Quantidade
Pouring rings GL 32 10 BRND122662
Pouring rings GL 45 10 BRND122664
Screw caps GL 25 10 BRAA122620
Screw caps GL 32 10 BRND122628
Screw caps GL 45 10 BRND122638
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd