Gostaria de reiniciar sessão?
Sacos de bioprocessamento, Standard Flexboy®
Fornecedor: Sartorius
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Com tubos de TPE
Descrição Cap. L×C Und. Referência VWR Quantidade
Sacos prontos a usar, de película: 0,2 µm 5 l 332×376 mm 20 391-0209 Blocked
Sacos prontos a usar, de película: 0,2 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0213 Blocked
Com tubos de TPE e cápsulas Sartopore® 2 para esterilização por radiação gama
Descrição Cap. L×C Und. Referência VWR Quantidade
Sacos prontos a usar, de película: 0,2 µm 1 l 155×299 mm 20 391-0207
Sacos prontos a usar, de película: 0,2 µm 3 l 223×381 mm 20 391-0208 Blocked
With EVA tubes
Descrição Cap. L×C Und. Referência VWR Quantidade
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102603 Blocked
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102640 Blocked
Ready to use bags 5 l 332×376 mm 20 SARTFFB102025 Blocked
Ready to use bags 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102877
Ready to use bags, standard 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102643
Ready to use bags 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB103398
Ready to use bags, standard 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB102670
Ready to use bags 1 l 155×299 mm 20 SARPFFB102606
Ready to use bags, standard 1 l 155×299 mm 1 SARTFFB103547 Blocked
Ready to use bags 2 l 59×70 mm 20 SARTFFB102703 Blocked
Ready to use bags, standard 3 l 223×381 mm 20 SARTFFB102704 Blocked
Ready to use bags 10 l 300×621 mm 20 SARPFFB101974
Ready to use bags 20 l 431×654 mm 20 SARPFFB101961
Ready to use bags, standard 50 l 580×790 mm 20 SARTFFB102340 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd