Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (17)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Ácido trifluoroacético"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
Código de Artigo: (1.08178.0050)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ácido trifluoroacético
UOM:  1 * 50 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ácido trifluoroacético para síntese
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ácido trifluoroacético
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ácido trifluoroacético HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
UOM:  1 * 1 SET
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ácido trifluoroacético 99% TECHNICAL
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ácido trifluoroacético HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ácido trifluoroacético 100% HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
UOM:  1 * 100 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 22
  1  2  3  Próxima