Print…
Procurou por: Clorofórmio
70  resultados encontrados
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio, LiChrosolv® para HPLC
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio estabilizada, SupraSolv® for GC-ECD/FID, for residue analysis, Supelco®
Código de Artigo: (02487-5ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio estabilizada, Supelco®
UOM: 1 * 5 mL
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Clorofórmio 99.0-99.4% estabilizada, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
MSDS Certificados Promoção
Código de Artigo: (22715.293)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Clorofórmio ≥99.8% estabilizada, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Código de Artigo: (7152.9200)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Clorofórmio, J.T. Baker®
UOM: 1 * 200 L
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Clorofórmio 99.0-99.6% estabilizada, GPR RECTAPUR®
MSDS Certificados Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Descrição: Clorofórmio estabilizada, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Clorofórmio ≥99.8% estabilizada, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: Avantor
Descrição: Clorofórmio ≥99.8% (by GC, corrected for water content), purificado, J.T.Baker®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Clorofórmio, anidro (max. 0.005% H₂O) estabilizada
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom