Print…
Acetato de etila, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00863.0500EA 62.4 EUR
1.00863.0500 1.00863.2500
Acetato de etila, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Peso Molecular: 88,11 g/mol
Ponto de ebulição: 77,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Encomendar
Solubility 85.3 g/L (20 °C)
Melting Point -83 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5%(V)
Density 0.90 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid