Print…
Pipeta automática, volume fixo, SP100
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
710-1021EA 269 EUR
710-1021
Pipeta automática, volume fixo, SP100
Pipetas Pipetas Capilares
A pipeta de deslocamento de ar com dois passos pré-calibrados permite uma pipetagem subsequente de 1 e de 0,1 ml do mesmo líquido. A alternativa ideal para pipetas de vidro graduadas para diluições em série 1:10 em bacteriologia.
  • Activação suave, excelente ergonomia; fácil manutenção, limpeza e desinfecção
  • Dois volumes fixos pré-calibrados - sem necessidade de ajuste
  • Calibração independente de ambos os volumes
  • Filtro de protecção intercambiável do bico, em PE
  • Sistema Justip™ para ajuste da altura do ejector de pontas
  • Autoclaváveis
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904