Print…
Acetona, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00022.0500EA 56.4 EUR
1.00022.0500 1.00022.2500
Acetona, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58,08 g/mol
Ponto de ebulição: 56,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95,4 °C
Densidade: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Encomendar
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -95.4 C
Molar Mass 58.08
Boiling Point 56.2 C
Vapor Pressure 233
Flash Point -18 C
Refractive Index 1.35686
Explosion Limit 2.6 - 12.8 %
Density 0.79 g/cm3
pH 5 - 6
Ignition Point 465 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid