Triethylammonium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
A17318.0BEA
106
EUR
A17318.0B
A17318.30
Triethylammonium chloride 98%
Triethylammonium chloride
Fórmula:
C₆H₁₆ClN Peso Molecular: 137,65 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 260 °C (decomposição) Densidade: 1,07 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012500 Número CAS: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |