Gostaria de reiniciar sessão?
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
Purity: 98+%
CAS No.: 27489-62-9
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Melting Point: 110-113°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00067698
Fórmula: C₆H₁₃NO
Peso Molecular: 115,18 g/mol
Ponto de ebulição: 127 °C (14 -rr)
Ponto de Fusão: 108 - 113 °C
Número MDL : MFCD00067698
Número CAS: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
100 g B22365.22
25 g B22365.14
5 g B22365.06
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point 110-113°
Formula weight 115.18
CAS No. 27489-62-9
Purity 98+%
Molecular formula C6H13NO
MDL No. MFCD00067698
UN No. 3259
Sensibilidade Air Sensitive
Physical form Powder
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd