Print…
Thiobenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A12973.14EA 41.9 EUR
A12973.14 A12973.36 A12973.22
Thiobenzamide ≥98%
Thiobenzamide
Fórmula: C₇H₇NS
Peso Molecular: 137,21 g/mol
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008060
Número CAS: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III