Gostaria de reiniciar sessão?
Thiobenzamide
Fornecedor: Acros Organics
Fórmula: C₇H₇NS
Peso Molecular: 137,21 g/mol
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 - 116 °C
Número MDL : MFCD00008060
Número CAS: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de vidro para sólidos 50 g ACRO164730500
Frasco de vidro para sólidos 10 g ACRO164730100
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd