Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Thiobenzoic acid ≥94%

Fornecedor: ALFA AESAR

Purity: 94%
CAS No.: 98-91-9
Molecular Formula: C7H6OS
Formula Weight: 138.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6050
Odour: Stench
Melting Point: 15-18°
Boiling Point: 103-105°/12mm
Beilstein Reference: 1071790
MDL No.: MFCD00004852


Fórmula: C₇H₆OS
Peso Molecular: 138,19 g/mol
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 1,1775 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004852
Número CAS: 98-91-9
EINECS: 202-712-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
100 g B24458.22
500 g B24458.36
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Melting point 15-18°
Formula weight 138.19
CAS No. 98-91-9
Purity 94%
Refractive index 1.6050
Temperatura de armazenamento 2°C to 8°C
Ponto de inflamação >110°(230°F)
Odour/scent Stench
Ponto de ebulição 103-105°/12mm
Molecular formula C7H6OS
MDL No. MFCD00004852
Beilstein reference 1071790
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd