Silício ≥99.99% (metals basis), crystalline powder -100+200 mesh
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
45609.30EA
433
EUR
45609.30
45609.18
Silício ≥99.99% (metals basis), crystalline powder -100+200 mesh
Silício
Fórmula:
Si Peso Molecular: 28,09 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00085311 Número CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |