Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Ácido clorídrico fumegante ≥37%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. APHA: 10, Fluka™

Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo



Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36,46 g/mol
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -30 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
- 1 KIT 30721-4X2.5LGL
Contentor em PE 30 kg 30721-30KG
Frasco de plástico 1 l 30721-1L
Frasco de plástico 1 KIT 30721-4X2.5L
Frasco de plástico 2,5 l 30721-2.5L
Frasco de vidro 1 l 30721-6X1L-GL
Frasco de vidro, boca estreita 2,5 l 30721-2.5L-GL
Frasco de vidro, boca estreita 1 l 30721-1L-GL
Frasco em PE 1 KIT 30721-6X1L
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd