Print…
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur. 3001800
Fornecedor: REAGECON
Atenção
REGE3001800EA 40.4 EUR
REGE3001800
Ácido clorídrico 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur. 3001800
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36,46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II