Print…

Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for the determination of fats according to Gerber, Supelco®

Fornecedor: Merck
Atenção


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.00978.6010EA 462 EUR
1.00978.6010 1.00978.1000
Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for the determination of fats according to Gerber, Supelco®
Isoamyl alcohol (mixture of isomers)
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88,15 g/mol
Ponto de ebulição: 131 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –117 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002977
Número CAS: 30899-19-5
EINECS: 250-378-8
UN: 1105
ADR: 3,III

Encomendar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR