Print…
Ammonium hexachloroosmate(IV) 99.99% (trace metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO197630010EA 166 EUR
ACRO197630010
Ammonium hexachloroosmate(IV) 99.99% (trace metals basis)
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Fórmula: H₈Cl₆N₂Os
Peso Molecular: 439,02 g/mol
Ponto de Fusão: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010883
Número CAS: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Red to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm