Gostaria de reiniciar sessão?
Dexamethasone
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso Molecular: 392,47 g/mol
Ponto de Fusão: 268 - 271 °C
Número MDL : MFCD00064136
Número CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de vidro para sólidos 0,1 g EHERC12170400
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd