Dexamethasone, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
265005-100EA
165
EUR
265005-100
Dexamethasone, Millipore®
Dexamethasone
Fórmula:
C₂₂H₂₉FO₅ Peso Molecular: 392,47 g/mol Ponto de Fusão: 268…271 °C |
Número MDL :
MFCD00064136 Número CAS: 50-02-2 EINECS: 200-003-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...