Print…
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A18354.14EA 167 EUR
A18354.14 A18354.06
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso Molecular: 218,7 g/mol
Ponto de ebulição: 275…276 °C
Ponto de Fusão: 20…22 °C
Densidade: 1,223
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041508
Número CAS: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,II