Print…
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A19929.88EA 49.5 EUR
A19929.88 A19929.09
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₅ClO₂S
Peso Molecular: 246,76 g/mol
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173759
Número CAS: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II