Gostaria de reiniciar sessão?
5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine ≥95%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190,01 g/mol
Ponto de Fusão: 60-63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095091
Número CAS: 29312-98-9
EINECS: None
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
1 g H26131.03
250 mg H26131.MD
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point 60-63°
Formula weight 190.01
CAS No. 29312-98-9
Purity 95%
Molecular formula C6H5BrFN
MDL No. MFCD03095091
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping