Print…
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO379570050EA 48.8 EUR
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂BrClN₂O₂
Peso Molecular: 237,44 g/mol
Ponto de Fusão: 64…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00222270
Número CAS: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %