Print…
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A19925.03EA 23.4 EUR
A19925.03 A19925.06
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173904
Número CAS: 3111-37-3