Print…
1,8-Nonadiene ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H53502.06EA 129 EUR
H53502.06 H53502.14 H53502.03
1,8-Nonadiene ≥99%
1,8-Nonadiene
Fórmula: C₉H₁₆
Peso Molecular: 124,23 g/mol
Ponto de ebulição: 141…142 °C
Densidade: 0,74
Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008669
Número CAS: 4900-30-5
EINECS: 225-527-5
UN: 3295
ADR: 3,III