Print…
Papéis de laboratório, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
NALG6304-9811EA 99.4 EUR
NALG6304-9811
Papéis de laboratório, Nalgene®
Papéis
  • São resistentes a muitos solventes incluindo acetona, formaldeído, formalina, xileno, ácido acético e etanol
  • Aceitam muitos tipos de tintas, incluindo de impressoras laser, de jacto de tinta, de fotocopiadoras, marcadores, esferográficas, géis e marcadores técnicos
Formato: A4