Print…
Procurou por: Dexamethasone
13  resultados encontrados
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (46165-250MG)
Fornecedor: Merck
Descrição: Dexamethasone, Supelco®
UOM: 1 * 250 mg
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Dexamethasone 96%
Código de Artigo: (API-04)
Fornecedor: G-Biosciences
Descrição: Apoptosis is commonly defined as programmed mechanism of cell death and is a highly regulated process that can be initiated by a variety of internal a...
UOM: 1 * 1 mL
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Dexamethasone ≥98%
Código de Artigo: (TCIAD1961-1G)
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Dexamethasone
UOM: 1 * 1 g
Fornecedor: Cayman Chemical
Descrição: Dexamethasone
Código de Artigo: (265005-100)
Fornecedor: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrição: Dexamethasone, Millipore®
UOM: 1 * 100 mg
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Dexamethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid that induces the production of phospholipase A2 inhibitory protein (lipocortin).
Código de Artigo: (SPCMDE121-5GM)
Fornecedor: Spectrum Chemical
Descrição: Dexamethasone, Micronized, USP is corticosteroid that has strong anti-inflammatory and immunosuppressant effects. All Spectrum Chemical USP products a...
UOM: 1 * 5 g
Código de Artigo: (EHERC12170400)
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Descrição: Dexamethasone
UOM: 1 * 0,1 g
Código de Artigo: (PROOBP578)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: Dexamethasone
UOM: 1 * 100 mg
Código de Artigo: (PROOMM0213.00)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: Dexamethasone
UOM: 1 * 250 mg
Código de Artigo: (PROOICRS0267)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: Dexamethasone
UOM: 1 * 100 mg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom