Print…
Sistema de cultura, E-Cube™ Corning
Fornecedor: Corning Life Sciences
Corning® E-Cube™
734-4053EA 5063.95 EUR
734-4053
Sistema de cultura, E-Cube™ Corning
Bioreactores
O sistema E-Cube™ é um biorreactor simples com uma área de crescimento celular de 8500 cm² para o desenvolvimento de células dependentes da ancoragem, numa área ocupada de apenas 25,4×35,6 cm. O sistema E-Cube™ proporciona um método simples para determinar se as células se desenvolvem no módulo CellCube® Module antes do investimento em recursos e fundos que serão necessários para um sistema CellCube® maior e automatizado. A bomba peristáltica, incubadora de CO₂ e o meio não são fornecidos.