Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Peróxido de hidrogénio 30%

Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo



Fórmula: H₂O₂
Peso Molecular: 34,01 g/mol
Ponto de ebulição: ~ 107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ? 0 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II

Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
- 20 l 23612.443 Unavailable
Container de plástico (Contentor) 5 l 23612.363 Unavailable
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd