Print…
Peróxido de hidrogénio 3% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Estabilização: Stabilised with phosphate
23614.291EA 37 EUR
23614.291
Peróxido de hidrogénio 3% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Peso Molecular: 34,01 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Encomendar
Assay 2.5 - 3.5 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm