Gostaria de reiniciar sessão?
Cell culture dishes, non treated, for suspension culture, Nunc™
Fornecedor: Thermo Scientific
Nunc™
PS, with lid, sterile
Non treated for suspension culture. Optically clear and suitable for microscopy.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Ø Altura Área de crescimento Vol. de trabalho recomendado Und. Referência VWR Quantidade
Placas para cultura de células, sem tratamento, com válvula de ventilação, sem reticula, estéril 35 mm 10 mm 8,8 cm² 3,0 ml 500 734-2109
Placas para cultura de células, sem tratamento, com válvula de ventilação, sem reticula, estéril 60 mm 15 mm 21,5 cm² 5,0 ml 400 734-2374
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd