Gostaria de reiniciar sessão?
Leitores de microplacas, Multiskan GO
Fornecedor: Thermo Scientific
Multiskan
O Multiskan GO é um leitor de microplacas e espetrofotómetro compacto e fiável para leitura da absorvância que está disponível em dois modelos de instrumentos, com ou sem porta-cuvetes. O instrumento pode ser operado como uma unidade autónoma, utilizando um software interno simples, ou usando o software SkanIt da Thermo Scientific para controlo por PC. Tanto o software interno como o software de PC estão disponíveis em vários idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, espanhol, português, russo, chinês e japonês. Uma vasta gama de comprimentos de onda, incluindo de UV, torna este leitor de microplacas ideal para uma grande variedade de aplicações fotométricas, como, por exemplo, análise de proteínas e ácidos nucleicos, ensaios enzimáticos, citotoxicidade e a proliferação celular, bem como ensaios de apoptose. A opção com cuvete proporciona uma forma rápida e fácil de medir quando há apenas um par de amostras a analisar.
  • Comprimentos de onda livremente selecionáveis pelo monocromador para satisfazer as exigências de vários ensaios
  • Medição rápida da placa e um espetro completo de uma amostra em menos de 10 segundos
  • Ambos disponíveis com capacidade de leitura em microplacas e cuvetes
  • Agitação e incubação até 45 °C para aplicações críticas ao nível da temperatura
  • Compatibilidade robótica para ambientes de alto rendimento
O pacote de software SkanIt fornecido com os instrumentos proporciona uma fácil otimização do ensaio, tratamento flexível dos dados e formatação conveniente dos relatórios. O software tem também uma interface de comando remoto especial que permite uma fácil integração com sistemas automatizados.
A placa µDrop é uma ferramenta rápida e fácil para ensaios de ADN e ARN utilizando a medição fotométrica e volumes de amostras de até 2 µl. A trajetória de luz fixa da placa µDrop permite o cálculo direto das concentrações de ácido nucleico das amostras.
Gama de deteção de ADN de cadeia dupla desde alguns microgramas a alguns miligramas por mililitro
Dezasseis posições da amostra para uma medição rápida e fácil de volumes de amostras até 2 µl
Compatível com uma pipeta de oito canais para facilitar a adição da amostra
É fácil e rápido limpar as amostras nas medições em série
Flexibilidade do formato com ranhura de medição para uma cuvete retangular
Compatível com Multiskan GO e Varioskan Flash
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Multiskan GO com porta-cuvetes 1 736-0560 Unavailable
Placa µDrop
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Placa µDrop para até 16 amostras, volumes de 2 - 10 µL, para usar com os leitores de microplacas Multiskan GO e Varioskan Flash, 1 736-0754
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Exactidão da absorvância ±1,0% ou ±0,003 Abs (0 - 2 Abs), ±2,0% (2 - 2,5 Abs)
Largura de banda <2,5 nm
Tipo de cuvete (mm) - L×P×A: 12,5×12,5×(44 - 58)
Ecrã Display a cores de 4,5 polegadas
Interfaces USB para ligação ao computador
Memory stick USB para exportação de dados
USB para impressora externa (tipo HP PCL5)
Fonte de luz Lâmpada de flash xénon
Linearidade (placa de 96-poços) 0 - 2,5 Abs, ±2% a 450 nm 0 - 2,5 abs, ± 2% a 450 nm (também cuvete com janela do feixe ≥2 mm)
Modelo Multiskan GO sem porta-cuvetes Multiskan GO com porta-cuvetes
Tipos de placas 96 e 384 poços
Precisão SD <0,003 Abs ou CV <0,5% (modo de precisão)
SD <0,003 Abs ou CV <1,0% (modo rápido)
SD <0,003 Abs ou CV <0,5% (cuvetes)
Resolução 1 nm, 0,0001 Abs
Velocidade de varrimento 200 - 1000 nm em 10 segundos
Com agitação Linear Linear (placas)
Software Software integrado ou controlo por PC com software SkanIt
Gama do comprimento de onda (nm) 200 - 1000
Selecção do comprimento de onda Monocromador
Peso (kg) 10,8
L×P×A (mm) 285×430×260
Gama de incubação (°C) De 2 °C ambiente até 45 °C
Tempo de medição (placa de 96 poços) 6 s (a partir de A1 volta a A1)
Tempo de medição (placa de 384 poços) 10 s (a partir de A1 volta a A1)
Gama da absorvância 0 – 4 Abs 0 – 4 Abs
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd