Print…
1,2-Dichloroethylene-[D₂] (98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Perigo
PROOCIL-DLM-1936-1EA 1450 EUR
PROOCIL-DLM-1936-1 PROOCILDLM19360.1
1,2-Dichloroethylene-[D₂] (98% D)
1,2-Dichloroethylene-[D₂]
Fórmula: C₂D₂Cl₂
Número CAS: 15075-90-8