Print…
VWR® Traceable®, Termómetro com termopar e infravermelhos
Fornecedor: VWR
VWR® Traceable®
620-1806EA 232 EUR
620-1806
VWR® Traceable®, Termómetro com termopar e infravermelhos
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro HACCP - Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos - foi concebido para utilização em laboratórios, processamento de alimentos, preparação de alimentos e fabricação de cerveja. A sua estrutura impermeável permite que seja utilizado em laboratórios, fábricas e áreas laváveis.
Rácio do campo de visão: 2,5:1
Temperaturas máxima, mínima e actual
Emissividade ajustável de 0,1 a 1,0 - predefinição: 0,95
Os LEDs indicam as zonas HACCP: luz verde abaixo de 4 °C e acima de 60 °C, e luz vermelha entre 4 e 60 °C
Infravermelho * ou sonda de aço inoxidável** (152 mm).
Fornecimento: Fornecido com uma pilha, certificado Traceable® com número de série que indicam a rastreabilidade de acordo com os padrões NIST.
* Sonda de ** Infravermelhos