Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (79)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Jerricans
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/47/18989447.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   HDPE, opaco com tampa de rosca em PP
Código de Artigo: (216-1917)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SCAT Europe
Descrição:   Jerricãs, de boca larga, com aprovação UN/Y, com tampa roscada, HDPE, Cap.: 10 l, L×P×A: 185×290×265 mm, Cor: preto, Condutora, Rosca: S60/61, UN approval: 3H1/Y1.6/200
Fornecedor:  SCAT Europe
Descrição:   Jerricãs, De Boca estreita, com bóia de nível, HDPE, Cap.: 10 l, L×P×A: 185×290×290 mm, Cor: preto, Condutora, Rosca: S60/61, -
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Jerricãs, Nalgene®, De boca estreita, com tampa roscada, HDPE, Cap.: 10 l, L×P×A: 191×229×368 mm, Rosca: 53B
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   De PP, transparentes.
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   HDPE, translúcidos ou azuis, com tampa de rosca vedante
Fornecedor:  SCAT Europe
Descrição:   HDPE, PP
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 33
  1  2  3  4  5  Próxima