Print…
Procurou por: Cartuchos de Filtro
63  resultados encontrados
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Cartucho de filtro, VWR®, Lâmpada UV de substituição para modelos PU 20 UV e UV/UF
Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, Millipak® Express 40 filter unit, 0,22 µm membrane, non sterile, for particulate and bacteria removal
Código de Artigo: (172-0017)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, IPAK Meta® polishing cartridge
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, Milli-Q®, Purification Pack (DI feed water), Q-Gard 2
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, Tipo: SimPak2 purification pack. Feed water nature : deionised
Fornecedor: Merck
Descrição: Filter cartridge, SynergyPak™ I (Elix, RO, alimentação destilada)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, Progard, S1 Pack and vent filter for Type 3
Fornecedor: Merck
Descrição: Filter cartridge, Kit de purificação DI-PAK, grande, para sistema Milli-DI™
Código de Artigo: (171-0752)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, Kit de purificação SmartPak™ para sistema RiOs-DI™
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Sartorius
Descrição: These filters are designed for biopharmaceutical industry from particle removal to bioburden reduction. They offer a defined retention performance by ...
Fornecedor: Sartorius
Descrição: Sartofluor® two filter systems are ideally suited for bioburden reduction and particle removal of highly viscous and difficult to filter pharmaceutica...
Fornecedor: ILC DOVER
Descrição: High efficiency particulate air filters are used to support operations where API powders are being processed and there is no gas/vapor threat.
Novo produto
Fornecedor: Merck
Descrição: Cartucho de filtro, Progard S2 with vent filter for polyethylene reservoirs, anti-scaling, activated carbon
Código de Artigo: (516-9822)
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrição: Pall Ultipor® GF Plus filter cartridges are made with high voidage glass fiber media for enhanced filter life. The cartridges feature a high area plea...
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (BIND6011-0165)
Fornecedor: Binder
Descrição: Cartucho de filtro, Tipo: Replacement cartridge
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Sartorius
Descrição: Sartoclean® filter cartridges are cellulose acetate (CA) membrane based prefilters. These filters are optimised for the protection of downstream equip...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom