Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "registadores"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/18/18989718.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes registadores podem monitorizar medições de temperatura em frigoríficos, armazéns, acondicionamento de alimentos, armazéns de produtos químicos, ...
Código de Artigo: (SPEC124701)
Fornecedor:  Spectrum Laboratories
Descrição:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NANOLIKE ENGINEERING
Descrição:   Nanotrack® is the first test tube able to record the temperature of biological samples during the pre-analytical phase, e.g. when the steed team trans...
Fornecedor:  NANOLIKE ENGINEERING
Descrição:   Produtos inovadores, ideais para monitorizar a temperatura dentro de centrífugas.
Código de Artigo: (HERA6383-5)
Fornecedor:  Heraeus
Descrição:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  DICKSON
Descrição:   This line of temperature chart recorders feature a sleek look and feel, precision pen movement, k-thermocouple probes and 8 user selectable temperatur...
Fornecedor:  DICKSON
Descrição:   Estes registadores gráficos são um método rápido para captar dados de temperatura e humidade. Com uma excelente resolução num gráfico de 20 cm, estes ...
Fornecedor:  DICKSON
Descrição:   Os registadores gráficos do TH6 suportam uma ampla gama de temperaturas e humidades. Todos os modelos TH6 incluem um gráfico circular de 6", convenien...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima