Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "luzes-de-halogeneo"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/81/18989381.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Lâmpada de halogéneo (6 V/30 W), VWR®, 6 V/30 W
Fornecedor:  ZEISS
Descrição:   Halogen bulb, 6 V/20 W
Código de Artigo: (631-0518)
Fornecedor:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Descrição:   Lâmpada de halogéneo, 15 V/150 W, 15V/150W
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  MOTIC
Descrição:   Quartz halogen lamp, 12 V/100 W, 12V/100 W
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4