Print…
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Fornecedor: VWR
700-0245EA 535 EUR
700-0245 700-0247 700-0246
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
O miniagitador de blot combina as acções de um agitador e de um agitador basculante para produzir um movimento tridimensional que é suave o suficiente para géis e blots frágeis,mas proporciona uma mistura homogénea.
  • Acção giratória para coloração suave e eficiente
  • Inclinação e velocidade ideais para processamento de Western blots
  • Pode ser usado numa incubadora ou numa sala fria
Desenhados para processar blots e aplicações de coloração, a inclinação e velocidade do agitador são definidos idealmente para permitir o uso de uma quantidade mínima de solução, enquanto se previne que a membrana e gel sequem. Usando uma quantidade mais pequena de reagentes ajuda a conservar sondas e anticorpos valiosos.
Fornecimento: Fornecidos com base de borracha antiderrapante e duas caixas de blot grandes. Estão disponíveis dois tamanhos com capacidade para 8 blots de 10 cm e 10 géis de 10 cm. As maiores caixas irão acomodar géis dos sistemas modulares verticais PAGE mini VWR.