Gostaria de reiniciar sessão?
Selenato de sódio decahidratado ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Fórmula: Na₂SeO₄·10H₂O
Peso Molecular: 369,09 g/mol
Ponto de Fusão: 35 °C
Densidade: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149174
Número CAS: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de plástico 100 g 302113L
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd