Print…
VWR®, Safety Wash Bottles, Wide Neck, Vented
Fornecedor: VWR
VWR®
215-2548EA 45.5 EUR
215-2548 215-2538 215-2535 215-2536 215-2540 215-2539
VWR®, Safety Wash Bottles, Wide Neck, Vented
Frascos Esguichos
De LDPE, translúcido, com tampa roscada de PP.
  • Nome do produto químico nos idiomas inglês, francês, alemão e espanhol
  • Fórmula química, número CAS
  • Pictograma de perigo, palavra de indicação, declarações de perigo H; declarações de precaução P
Safety imprint in accordance with regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS). Dispensing tube with jet tip made of PP to optimise backflow of the medium that can be cut to length.