Print…
Procurou por: Massas de calibração
44  resultados encontrados
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As massas são de aço inoxidável polido e antimagnético. Adequadas para balanças electrónicas de precisão de média resolução. As massas possuem cavidad...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Uma gama económica de conjuntos de calibração, com apenas três massas de aço inoxidável, para cumprimento dos requisitos de calibrações de rotina para...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Aço inoxidável massas de classe F2 para utilizadores que necessitam de níveis moderados de valores de tolerância na sua calibração e na utilização diá...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As massas são de aço inoxidável polido e antimagnético. Adequado para balanças electrónicas de resolução de precisão média. As massas possuem cavidade...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Massas de 1 g a 50 g são monobloco, e as massas maiores possuem uma cavidade de ajuste.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Aço inoxidável. As massas até 500 mg são em liga de cobalto.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pesos em bronze ideais para o ensino e introdução dos conceitos de peso e força.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: As massas são de aço inoxidável sólido, polido e antimagnético. Adequadas para balanças electrónicas de alta resolução.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pesos retangulares em ferro fundido (densidade 7,2 g/cm³).
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pesos de aço inoxidável de classe 1 para a verificação e o ajuste exactos de balanças electrónicas.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pesos individuais da classe E1 OIML destinados a assegurar a rastreabilidade entre os padrões de peso nacionais (com valores resultantes do protótipo ...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pesos de teste em aço inoxidável ou alumínio.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Massas rectangulares feitas de ferro fundido, permanentemente magnetizados.
Código de Artigo: (611-3815)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Massas, Calibration, VWR®, Classe: E1, Peso: 1000 g, Aço inoxidável
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (611-1854)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Massas, Calibration, VWR®, Conjunto de pesos: 10 g; 50 g; 100 g, Nº de pesos: 3
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom