Print…
Sistemas de purificação da água, RiOs™ 3
Fornecedor: Merck
RiOs™ 3
171-0140EA 2970 EUR
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Sistemas de purificação da água, RiOs™ 3
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
Adequado para aplicações laboratoriais gerais não críticas ou como um tratamento prévio para sistemas de água ultrapura, o sistema RiOs™ 3 constitui uma solução ideal para necessidades de água para laboratório de tipo III, tais como a limpeza e o enxaguamento manuais, preparação de tampões e água de alimentação para humidificadores, autoclaves, máquinas de lavar material de vidro. Concebidos para utilizadores que procuram uma solução compacta e fácil de usar, o sistema RiOs™ 3 será altamente apreciado pela sua operação intuitiva, pelas dimensões reduzidas e pela fácil manutenção. Para os utilizadores que necessitam de aceder a água ultrapura, o sistema RiOs™ 3 é ideal como pré-tratamento de sistemas de purificação da água Synergy® ou Milli-Q®. Até 30 L/dia de água da rede de abastecimento de alta qualidade, de grau analítico (água de tipo III).
  • Fácil de instalar e de utilizar
  • O único consumível é um conjunto exclusivo tudo-em-um que inclui a membrana de osmose inversa e pré-tratamento
  • A manutenção limita-se à substituição de um único cartucho uma ou duas vezes por ano
  • O display a cores retroiluminado apresenta a condutividade, a temperatura e o nível de água no reservatório integrado
  • Reservatório integrado e compacto de 6 litros – é possível a ligação a um reservatório de 30 ou 60 l, para volumes diários mais elevados
Adequado para aplicações laboratoriais gerais não críticas ou como um tratamento prévio para sistemas de água ultrapura, o sistema RiOs™ 3 constitui uma solução ideal para necessidades de água para laboratório de tipo III, tais como a limpeza e o enxaguamento manuais, preparação de tampões e água de alimentação para humidificadores, autoclaves, máquinas de lavar material de vidro. Concebidos para utilizadores que procuram uma solução compacta e fácil de usar, o sistema RiOs™ 3 será altamente apreciado pela sua operação intuitiva, pelas dimensões reduzidas e pela fácil manutenção. Para os utilizadores que necessitam de aceder a água ultrapura, o sistema RiOs™ 3 é ideal como pré-tratamento de sistemas de purificação da água Synergy® ou Milli-Q®.
  • Fácil de instalar e de utilizar
  • O único consumível é um conjunto exclusivo tudo-em-um que inclui a membrana de osmose inversa e pré-tratamento
  • A manutenção limita-se à substituição de um único cartucho uma ou duas vezes por ano
  • O display a cores retroiluminado apresenta a condutividade, a temperatura e o nível de água no reservatório integrado
  • Reservatório integrado e compacto de 6 litros – é possível a ligação a um reservatório de 30 ou 60 l, para volumes diários mais elevados
Informações de encomenda: O kit de purificação SmartPak™ (171-0126) tem de ser encomendado com o sistema.