Print…
Sistema de purificação da água, Milli-DI®
Fornecedor: Merck
Milli-DI® Milli-DI™
172-5109EA 1340 EUR
172-5109
Sistema de purificação da água, Milli-DI®
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
O sistema de purificação da água Milli-DI® compacto e fácil de utilizar foi especialmente concebido para ir ao encontro da necessidade de obter pequenas quantidades de água pura, entre 3 a 5 litros por dia. A água produzida é adequada para utilização em aplicações químicas e electroquímicas, para a produção de tampões, reagentes e meios de cultura microbiológica, bem como para muitas outras aplicações. A água Milli-DI® pode igualmente ser utilizada como água de alimentação para sistemas de água ultrapura.
  • Funcionamento a pilhas, sem necessidade de ligação à corrente eléctrica
  • A qualidade da água é imediatamente monitorizada: o sistema vem equipado com um medidor de resistividade de temperatura compensada, para uma maior exactidão
  • Fácil de instalar: basta ligar o sistema a uma fonte de alimentação de água potável
  • O design simples do kit de tratamento facilita a manutenção
  • Requisitos de água de alimentação: água potável da rede de abastecimento, com uma pressão de alimentação de <4,5 bar
  • O design simples do kit de desionização facilita a manutenção (DI PAK); o display LED avisa quando o kit tem de ser substituído
Taxa de fluxo: 0,5-0,7 l/min
Resistividade: > 1MΩ/cm a 25 °C
LxPxA: 270x170x430 mm
Peso: 5,6 kg
Informações de encomenda: O kit de purificação DI-PAK® (172-5158) tem de ser encomendado com o sistema.