Print…
Sistemas de água ultrapura, Simplicity®
Fornecedor: Merck
Simplicity®
171-0749EA 4070 EUR
171-0749 171-0748 171-0305 171-0306 171-0303 171-0765 171-0304 171-0301 171-0302 171-0764 171-0299 171-0762 171-0300 171-0275 171-0297 171-0298
Sistemas de água ultrapura, Simplicity®
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
The Simplicity® portable water purification system can be located anywhere in your laboratory. It requires no special installation, no water feed connection and produces ultrapure water on demand from pretreated water (Elix® system, distilled, deionised or reverse osmosis water). The Simplicity® system is an economical alternative for laboratories that currently use bottled water. Simplicity® ultrapure water, produced and used at the point-of-use, is not subject to the degradation and contamination that affects bottled water. The intuitive colour graphic display of the Simplicity® system means that the user can instantly see all system parameters, including water quality, reservoir level and whether the cartridge needs replacing. Type I ultrapure water for scientists who require less than 5 litres per day.
O sistema de purificação da água portátil Simplicity® pode ser colocado em qualquer local no seu laboratório. Não requer nenhuma instalação específica, não é necessário ser ligado a uma fonte de alimentação de água e produz água ultrapura a pedido a partir de água pré-tratada (sistema Elix®, água destilada, desionizada ou de osmose inversa). O sistema Simplicity® é uma alternativa económica para laboratórios que utilizam actualmente água engarrafada. A água ultrapura do Simplicity®, produzida e utilizada no ponto de utilização, não está sujeita à degradação e contaminação que afectam a água engarrafada. O display gráfico intuitivo a cores do sistema Simplicity® significa que o utilizar pode ver instantaneamente todos os parâmetros do sistema, incluindo a qualidade da água, o nível do reservatório e se o cartucho precisa de ser substituído.
  • Em caso de quebra na colheita, é garantida uma qualidade constante da água graças à recirculação automática
  • Fácil de instalar: o utilizador só tem de ligar o sistema à alimentação eléctrica, ligar o cartucho SimpliPak® e, em seguida, encher o reservatório amovível com água pré-tratada
  • Ecrã fácil de usar
  • O sistema retira água de um reservatório integrado, amovível e passível de reenchimento
  • Manutenção reduzida para uma única substituição do cartucho uma ou duas vezes por ano, com base no valor de resistividade apresentado para a água ultrapura produzida; o módulo de tratamento e o filtro podem ser substituídos sem ferramentas
O sistema Simplicity® UV contém uma lâmpada UV de comprimento de onda dupla integrada (185 e 254 nm) para reduzir os contaminantes orgânicos para <5 ppb tornando a água adequada para aplicações sensíveis, tais como HPLC, GC e análise COT.
Fonte de alimentação: 100 - 230 V/50 - 60 Hz.
Fonte de alimentação: 100-230 V / 50-60 Hz
Informações de encomenda: O SmartPak® deve ser adicionado com um filtro final Millipak® ou BioPak®.
Atenção: * with BioPak® ultrafiltration cartridge as final polisher.
* with BioPak® ultrafiltration cartridge as final polisher