Print…
Destiladores de água
Fornecedor: GFL
171-3019EA 2784 EUR
GFLA2012
Destiladores de água
O destilador de água GFL é utilizado em investigação e desenvolvimento na preparação de amostras clínicas e bacteriológicas, assim como na preparação de culturas de células e tecidos e formulação de reagentes e pomadas. O destilado também é usado para limpeza e esterilização, para soluções tampão e para aplicações analíticas e microbiológicas. Para produção de água destilada, qualidade ±2,3 µS/cm.
  • Com termómetro para verificação da temperatura da água de refrigeração
  • Segurança termoestática (proteção contra funcionamento a seco por termoestato)
  • Economia de energia por destilação da água de refrigeração pré-aquecida
  • Caldeira facilmente acessível para limpeza
  • Destilação de CO2 pelo condensador
Estrutura de aquecimento, caldeira, reservatório e condensador em aço inoxidável, caixa com invólucro duplo em aço inoxidável e zinco, com revestimento eletroestático de epóxi em pó.
Certificações: Destilado responde às normas das farmacopeias internacionais.
Informações de encomenda: mangueiras de abastecimento e de saída de água opcionais.