Print…
Destiladores de água, Aquatron®
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
171-1203EA 7230 EUR
171-1203 171-1204 171-1202
Destiladores de água, Aquatron®
Sistemas para purificação da água Destiladores
As unidades Aquatron® têm operação totalmente automática direta de um abastecimento de água potável - alternativamente, um kit opcional de conversão de alimentação de água permite a conexão a qualquer fonte de água pré-tratada. O interruptor de controle de nível de armazenamento de destilado se encaixa em qualquer reservatório de coleta. Um condensador de bobina dupla e sistema de caldeira combinado com um elemento de aquecimento revestido de vidro de sílica VYCOR® fornece destilado livre de pirogênio de qualidade excepcionalmente alta (embora o destilado deva ser testado). Essas alambiques também podem ser usadas com as unidades de filtro e desionização para as quais o kit de conversão de alimentação de água (Cat. No. 171-1210) é necessário.
  • Funcionamento automático
  • Pode ser ligado a uma fonte de alimentação de água potável ou pré-tratada (kit de conversão obrigatório)
  • Funcionam com fontes de água de baixa qualidade ou baixa pressão
  • Desliga-se automaticamente em caso de falta de água
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
O pH, a condutividade e a resistividade são afetados pela temperatura e pela presença de dióxido de carbono absorvido. As especificações baseiam-se em testes realizados a 20 °C com água isenta de CO₂.
É necessário ter cuidado para obter água isenta de pirógenos e o destilado tem de ser testado antes de ser usado.
Os elementos de aquecimento do destilador de água estão excluídos da nossa garantia de 3 anos e estão abrangidos durante 1000 horas de utilização.
Fornecimento: Supplied with wall mounting bracket (except A4000D).