Print…
Destilador de água, Merit® W4000
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
171-1207EA 1680 EUR
171-1207 171-1201
Destilador de água, Merit® W4000
Sistemas para purificação da água Destiladores
É necessário ter cuidado para obter água isenta de pirógenos e o destilado tem de ser testado antes de ser usado.